Merck
88716
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid 2.0 M – PEG 6000 10% (w/v) -Lösung
Synonym(e):
Kristallisationslösung 1/Kit-Nr. 70437
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Form
solution
Dichte
1.09 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)