Merck
87564
Azid Mega-Stokes-Farbstoff 735
for copper catalyzed click labeling
Synonym(e):
1-(3-Azidopropyl)-4-{2-[6-(diethylamino)-2-benzofuranyl]-ethenyl}-3-sulfo-pyridinium Inneres Salz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H25N5O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
455.53
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
fluorescence
λex 586 nm; λem 735 nm in ethanol
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2cc(\C=C\c3cc[n+](CCCN=[N+]=[N-])cc3S([O-])(=O)=O)oc2c1
InChI
1S/C22H25N5O4S/c1-3-27(4-2)19-8-6-18-14-20(31-21(18)15-19)9-7-17-10-13-26(12-5-11-24-25-23)16-22(17)32(28,29)30/h6-10,13-16H,3-5,11-12H2,1-2H3
InChI key
CGMCCNZFQJOMRA-UHFFFAOYSA-N
General description
Die Mega Stokes Farbstoffe, welche von Luminochem lizenziert wurden, ermöglichen eine einfache Kopplung an Biomoleküle basierend auf dem „Click" Prinzip (für Kupfer-Katalysierte und kupferfreie Reaktionen).Sie decken das gesamte sichtbare Emissionsspektrum bis hin zum nahen Infra-Rot Bereich ab. Die Farbstoffe zeigen teilweise einen starken Stokes-shift von bis zu 150 nm auf und ermöglichen so auch spezielle Anwendung, wie z.B. FRET oder Mehrfarben-Detektionen.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
87564-10MG04061833248652