Fortfahren mit
85610
Spermin -tetrahydrochlorid
From microbial,synthetic, ≥99.0% (AT), NMDA agonist/antagonist, powder or crystals
Synonym(e):
N,N′-Bis-(3-aminopropyl)-1,4-butandiamin -tetrahydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 179,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 657,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H26N4 · 4HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
348.18
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
206-189-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3911771
Assay:
≥99.0% (AT)
Form:
powder or crystals
€ 179,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Spermin -tetrahydrochlorid, ≥99.0% (AT), powder or crystals
Quality Segment
biological source
microbial, synthetic
assay
≥99.0% (AT)
form
powder or crystals
mp
310-311 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.Cl.Cl.Cl.NCCCNCCCCNCCCN
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H
InChI key
XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
Application
Wird für die DNA-Fällung aus salzarmen wässrigen Puffer-Lösungen benutzt .
Biochem/physiol Actions
Gemischter NMDA-Agonist/Antagonist an der Polyamin-Bindungsstelle. Es spielt eine Rolle bei der zellulären Proliferation und Differenzierung; hemmt neuronale NO-Synthase (nNOS).
Gemischter NMDA-Agonist/Antagonist an der Polyamin-Bindungsstelle. Neuroprotektive Wirkungen wurden bei hohen Konzentrationen (1 mM) beobachtet, während Neurotoxizität bei niedrigeren Konzentrationen beobachtet wird. Es verbessert die Agonist Wirksamkeit bei der Strychnin-insensitiven Glycinbindungsstelle. Es spielt eine Rolle bei der zellulären Proliferation und Differenzierung; hemmt neuronale NO-Synthase (nNOS).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S287685605S1141
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
form
solid
assay
≥99.0% (AT)
assay
-
assay
≥99.5% (AT)
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
solubility
water, high purity: 100 mg/ml
solubility
H2O: 1 m at 20 °C, clear, colorless to almost colorless
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
biological source
microbial, synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spermin -tetrahydrochlorid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)