Über diesen Artikel
assay
≥97.0% (HPLC), ≥97.0%
quality
for spectrophotometric det. of metal ions
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, titration: suitable
color
green to red, upon chelation with metal, orange-red, as an amorphous solid, yellow, when dissolved in organic solvent
mp
138-141 °C
SMILES string
Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccccn3
InChI
1S/C15H11N3O/c19-13-9-8-11-5-1-2-6-12(11)15(13)18-17-14-7-3-4-10-16-14/h1-10,19H/b18-17+
InChI key
LLYOXZQVOKALCD-ISLYRVAYSA-N
Other Notes
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?