Merck
82809
Sigma-Aldrich
HEPES-Na pH 7.5; 0.085M – 2-Propanol 8.5% (v/v) – Polyethylenglykol 4000 17% (w/v) – Glycerin 15% (v/v) -Lösung
Synonym(e):
Kristallisationslösung 41/Kit-Nr. 75403
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Form
liquid
pH-Wert
7.5±0.2 ( in neat)
Dichte
1.07 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
96.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
36 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)