Merck
80556
Calciumchlorid 0.19 M – HEPES-Na pH 7.5; 0.095M – Polyethylenglykol 400; 26.6% (w/v) – Glycerin 5% -Lösung
Synonym(e):
Kristallisationslösung 14/Kit-Nr. 75403
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
pH
7.5±0.2 ( in neat)
density
1.09 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)