Wichtige Dokumente
77713
Pefachrome® uPA
≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
N-Benzoyl-β-Ala-Gly-Arg-4-nitroanilid-acetat, N-Benzoyl-β-alanyl-glycyl-L-arginin-4-nitroanilid-acetat
About This Item
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
powder
Löslichkeit
water: 5 mg/mL, clear, colorless
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(O)=O.NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)CNC(=O)CCNC(=O)c1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C24H30N8O6.C2H4O2/c25-24(26)28-13-4-7-19(23(36)30-17-8-10-18(11-9-17)32(37)38)31-21(34)15-29-20(33)12-14-27-22(35)16-5-2-1-3-6-16;1-2(3)4/h1-3,5-6,8-11,19H,4,7,12-15H2,(H,27,35)(H,29,33)(H,30,36)(H,31,34)(H4,25,26,28);1H3,(H,3,4)/t19-;/m0./s1
InChIKey
LNYCMHUMNWBNSM-FYZYNONXSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)