Über diesen Artikel
biological source
rabbit urine
assay
≥98% (TLC)
form
powder
impurities
≤0.5% free phenolphthalein, ≤6% water
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2ccc(cc2)C3(OC(=O)c4ccccc34)c5ccc(O)cc5
InChI
1S/C26H22O10/c27-15-9-5-13(6-10-15)26(18-4-2-1-3-17(18)24(33)36-26)14-7-11-16(12-8-14)34-25-21(30)19(28)20(29)22(35-25)23(31)32/h1-12,19-22,25,27-30H,(H,31,32)/t19-,20-,21+,22-,25+,26?/m0/s1
InChI key
FXJYOZKDDSONLX-XADSOVDISA-N
Application
Other Notes
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A255-100MG | 04061832079134 |
| A255-10MG | 04061832079141 |
| 375845-1G | 04061825932910 |
| PH000895-250MG | 04061831275087 |
| 77636-25MG | 04061833054604 |