Fortfahren mit
77631
(R)-Mevalonsäure-5-pyrophosphat Tetralithiumsalz
≥95% (TLC)
Synonym(e):
(R)-Mevalonsäure-5-diphosphat Tetralithiumsalz, R-MVAPP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 555,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10Li4O10P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.85
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥95% (TLC)
Form:
powder
€ 555,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -2.9±0.5°, c = 1 in hydrochloric acid (0.02 M)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].C[C@@](O)(CCOP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C6H14O10P2.4Li/c1-6(9,4-5(7)8)2-3-15-18(13,14)16-17(10,11)12;;;;/h9H,2-4H2,1H3,(H,7,8)(H,13,14)(H2,10,11,12);;;;/q;4*+1/p-4/t6-;;;;/m1..../s1
InChI key
GFIXUUFXTAPBAD-CZNRRTBNSA-J
Biochem/physiol Actions
Metabolit des Mevalonatweges, der eine wichtige Rolle in der Biosynthese von Sterolen, Dolichol, Häm und Ubichinon spielt. Von Interesse für Forschungen im Bereich der Onkologie, Autoimmunkrankheiten, Arteriosklerose und Alzheimer-Krankheit, sowie für angeborenen Mangel an Mevalonatkinase.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
942597984983870
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
assay
≥95% (TLC)
assay
≥80% (qNMR)
assay
95% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
optical activity
[α]/D -2.9±0.5°, c = 1 in hydrochloric acid (0.02 M)
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
[α]20/D +12±2°, c = 1% in 0.2 M HCl
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Dear Sir/Madam, I hope you are doing well. I have purchased (R)-Mevalonic acid 5-pyrophosphate tetralithium salt (Cas No:1485654-39-4). Could you please let me know what the relevant solvent is for this compound? Best regards, Abdolkarim
    1 answer
    1. Solubility testing for Product No. 77631 is not performed. Although a specific rotation test is conducted at a concentration of 1 gram/mL in 0.2 M HCl, (R)-Mevalonic acid 5-pyrophosphate tetralithium salt should be fairly soluble in neutral water.