Merck
94259
(±)-Mevalonsäure-5-pyrophosphat Tetralithiumsalz
≥80% (qNMR)
Synonym(e):
(±)-Mevalonsäure-5-diphosphat Tetralithiumsalz, MVAPP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10Li4O10P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.85
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥80% (qNMR)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].CC(O)(CCOP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C6H14O10P2.4Li/c1-6(9,4-5(7)8)2-3-15-18(13,14)16-17(10,11)12;;;;/h9H,2-4H2,1H3,(H,7,8)(H,13,14)(H2,10,11,12);;;;/q;4*+1/p-4
InChI key
GFIXUUFXTAPBAD-UHFFFAOYSA-J
Biochem/physiol Actions
Metabolit des Mevalonatweges, der eine wichtige Rolle in der Biosynthese von Sterolen, Dolichol, Häm und Ubichinon spielt. Von Interesse für Forschungen im Bereich der Onkologie, Autoimmunkrankheiten, Arteriosklerose und Alzheimer-Krankheit, sowie für angeborenen Mangel an Mevalonatkinase.
Metabolite of the mevalonate pathway, which plays a key role in the biosynthesis of sterols, dolichol, heme and ubiquinone. Of interest for research in the disease areas oncology, autoimmune diseases, artherosclerosis and Alzheimer disease, as well as for inherited deficiencies of mevalonate kinase. Mevalonic acid 5-pyrophosphate was shown to elevate ubiquinone levels in rat liver tissues.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)