77398
(R)-Oxynitrilase, Linum usitatissimum, rekombinant aus Pichia pastoris
solution (clear), slightly yellow, ≥50 U/mL
Synonym(e):
(R)-Aceton-Cyanhydrin-Lyase
About This Item
Rekombinant
expressed in Pichia pastoris
Form
solution (clear)
Konzentration
≥50 U/mL
Farbe
slightly yellow
Lagertemp.
2-8°C
Biochem./physiol. Wirkung
Komponenten
Einheitendefinition
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)