Merck
76488
(S)-(+)-4-(3-Amino-pyrrolidino)-7-nitro-benzofurazan
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-(+)-1-(7-Nitro-4-benzofurazanyl)-3-pyrrolidinamin, (S)-(+)-NBD-Apy
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H11N5O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.23
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +13.6±2°
mp
178-184 °C
fluorescence
λex ≥490 nm; λem ≥535 nm in acetonitrile
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C2901-1MG04061833484838