Merck
75925
Oxonol V
≥95% (UV)
Synonym(e):
1,5-Penta-1,3-dien-1-yl-5-yliden-bis(5-oxo-3-phenyl-4-isoxazol), 4-[5-(5-Hydroxy-3-phenyl-4-isoxazolyl)-2,4-pentadienyliden]-3-phenyl-5(4H)-isoxazolon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H16N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
384.38
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Beilstein/REAXYS Number:
575970
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (UV)
suitability
in accordance for fluorescence, suitable for fluorescence
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1onc(-c2ccccc2)c1\C=C\C=C\C=C3/C(=O)ON=C3c4ccccc4
InChI
1S/C23H16N2O4/c26-22-18(20(24-28-22)16-10-4-1-5-11-16)14-8-3-9-15-19-21(25-29-23(19)27)17-12-6-2-7-13-17/h1-15,26H/b9-3+,14-8+,19-15-
InChI key
NEDZCQDBZLHEGJ-UFRBDIPQSA-N
Other Notes
Potential sensitive probe. Plasma membrane potential of neutrophils generated by the Na+ pump; Spectral properties
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)