Merck
75788
Sigma-Aldrich
Oxazin 750-perchlorat
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H23N3O · HClO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
469.92
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
256 °C (lit.)
SMILES String
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCNc1cc2[o+]c3c4CCCN5CCCc(cc3nc2c6ccccc16)c45
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)