Merck
75452
2,6-Diethyl-4,4-difluor-1,3,5,7-tetramethyl-8-[4-(2-propinyloxy)-phenyl]-3a,4a-diaza-4-bora-s-indacen
for click labeling
Synonym(e):
Bodipy-X-Alkin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H29BF2N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
434.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
19893171
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI
1S/C26H29BF2N2O/c1-8-15-32-21-13-11-20(12-14-21)24-25-16(4)22(9-2)18(6)30(25)27(28,29)31-19(7)23(10-3)17(5)26(24)31/h1,11-14H,9-10,15H2,2-7H3
SMILES string
CCc1c(C)c2C(c3ccc(OCC#C)cc3)=C4C(C)=C(CC)C(C)=[N+]4[B-](F)(F)n2c1C
InChI key
BAUOLRCAARTXSE-UHFFFAOYSA-N
form
solid
solubility
methanol: soluble, clear, orange (to very dark orange)
fluorescence
λex 525 nm; λem 535 nm±5 nm in methanol
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)