Fortfahren mit
75436
L-Ribulose
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
L-Adonose, L-erythro-2-Pentulose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 186,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.13
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
€ 186,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
liquid
optical activity
[α]/D +14.5±3.0°, c = 0.1 in H2O
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3,5-8,10H,1-2H2/t3-,5-/m0/s1
InChI key
ZAQJHHRNXZUBTE-UCORVYFPSA-N
Application
L-Ribulose has been used as a substrate in L-arabinose isomerase activity assay[1] and in ribulokinase activity assay.
Biochem/physiol Actions
L-Ribulose is produced from L-ribose by microbial enzymes. L-Ribulose is a rare sugar and a precursor for antiviral drugs synthesis. Major industrial production of L-ribulose is by the use of L-arabinose isomerase enzyme.[1]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
83895R087817755
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
optical activity
[α]/D +14.5±3.0°, c = 0.1 in H2O
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What does 'C = 0.1 in H2O' mean? What is the unit of 'c'
    1 answer
    1. The 'c', listed in the optical activity of the Property section, designates the concentration at which the value was determined - in this case, at a concentration of 0.1% (by mass) in water.