Merck
74908
[5-(2-Propynylamino)-9H-benzo[a]phenoxazin-9-yliden]dimethylammoniumchlorid
for click labeling, ≥90.0% (TLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H18ClN3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
363.84
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥90.0% (TLC)
form
solid
solubility
methanol: 0.5 mg/mL, clear, blue
fluorescence
λex 633 nm±5 nm; λem 671 nm±10 nm in methanol
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].C\[N+](C)=C1/C=CC2=Nc3c(OC2=C1)cc(NCC#C)c4ccccc34
InChI
1S/C21H17N3O.ClH/c1-4-11-22-18-13-20-21(16-8-6-5-7-15(16)18)23-17-10-9-14(24(2)3)12-19(17)25-20;/h1,5-10,12-13H,11H2,2-3H3;1H
InChI key
HDBXFMBKCWAQCT-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)