Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H15BrClNO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
408.63
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98.0% (TLC)
form
powder or crystals
solubility
DMF: 10 mg/mL, clear, colorless to very faint blue
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3cc(Cl)c(Br)cc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-6-1-5-8(2-7(6)16)17-3-9(5)22-14-13(21)12(20)11(19)10(4-18)23-14/h1-3,10-14,17-21H,4H2/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
InChI key
CHRVKCMQIZYLNM-RKQHYHRCSA-N
Legal Information
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
María Moneo-Sánchez et al.
Planta, 251(5), 100-100 (2020-04-25)
β-(1,4)-galactan determines the interactions between different matrix polysaccharides and cellulose during the cessation of cell elongation. Despite recent advances regarding the role of pectic β-(1,4)-galactan neutral side chains in primary cell wall remodelling during growth and cell elongation, little is
Yasunori Suzuki et al.
mSphere, 4(5) (2019-09-27)
The continuous emergence of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae (CPE) presents a great public health challenge. Mitigation of CPE spread in the environment is crucial, particularly from a One Health perspective. Here we describe the isolation of CPE strain SNI47 from influent water
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 253537-10MG | 04061833278949 |