Merck
74576
1,2-Dierucoyl-sn-Glycero-3-Phosphoethanolamin
≥98% (TLC)
Synonym(e):
1,2-Di-(cis-13-docosenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamin, DEPE, Dierucoylphosphatidylethanolamin, PE(22:1(13E)/22:1(13E))
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C49H94NO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
856.25
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51191904
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI
1S/C49H94NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-48(51)55-45-47(46-57-59(53,54)56-44-43-50)58-49(52)42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,47H,3-16,21-46,50H2,1-2H3,(H,53,54)/b19-17-,20-18-/t47-/m1/s1
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI key
VBZSMBBOZFITID-FRWASNMLSA-N
assay
≥98% (TLC), ≥98% (as erucic acid)
form
powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>392.0 °F
flash_point_c
> 200 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Boris Tenchov et al.
Chemistry and physics of lipids, 208, 65-74 (2017-10-07)
The non-lamellar phases formed by membrane lipids in diluted aqueous dispersions are mainly represented by the inverted hexagonal phase, HII, and phases of cubic symmetry, among them the bicontinuous cubic phases Pn3m (Q224), Im3m (Q229) and Ia3d (Q230). Here we