Wichtige Dokumente
74304
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphorsäure Mononatriumsalz
≥98% (TLC)
Synonym(e):
3-sn-Phosphatidsäure, 1,2-dioleoyl Mononatriumsalz, L-β,γ-Dioleoyl-α-phosphatidsäure Mononatriumsalz, DOPA Mononatriumsalz
About This Item
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥98% (TLC)
≥98% (as oleic acid, GC)
Form
solid
Verunreinigungen
1.6-4.7% sodium
Löslichkeit
chloroform: 20 mg/mL, clear, colorless
Funktionelle Gruppe
phospholipid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C39H73O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(40)45-35-37(36-46-48(42,43)44)47-39(41)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,37H,3-16,21-36H2,1-2H3,(H2,42,43,44);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t37-;/m1./s1
InChIKey
JUKKLZHXFHPJSF-ZBFGHDQJSA-M
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?