Merck
73511
4-Nitro-4′-(octadecylamino)-stilben
suitable for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
4-(Octadecylamino)-4′-nitro-stilben, N-Octadecyl-4′-nitro-4-stilbenamin, OANS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H48N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
492.74
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
4271699
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98.0% (TLC)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, toluene: soluble
fluorescence
λex 441 nm; λem ~545 nm in toluene
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCNc1ccc(cc1)\C=C\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C32H48N2O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-28-33-31-24-20-29(21-25-31)18-19-30-22-26-32(27-23-30)34(35)36/h18-27,33H,2-17,28H2,1H3/b19-18+
InChI key
AGCWNVFSUWACRE-VHEBQXMUSA-N
Other Notes
Lipophilic stilbene-dye for use in mixed-dye Langmuir-Blodgett films as non-linear optical material
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M.E. Lippitsch et al.
Organic Materials for Non-linear OpticsII, R.A.Hann & D.Bloor eds., 89-89 (1991)