Merck
73494
Sigma-Aldrich
Dy-560 NHS-ester
for fluorescence
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C37H44N4O10S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
768.90
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Qualität
for fluorescence
Qualitätsniveau
Form
solid
Fluoreszenz
λex 568 nm; λem 588 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Eignung
corresponds for coupling to amines
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCN(CC)c1ccc2c(-c3ccc(cc3S([O-])(=O)=O)S(=O)(=O)NCCCCCC(=O)ON4C(=O)CCC4=O)c5ccc(cc5[o+]c2c1)N(CC)CC
InChI
1S/C37H44N4O10S2/c1-5-39(6-2)25-13-16-28-31(22-25)50-32-23-26(40(7-3)8-4)14-17-29(32)37(28)30-18-15-27(24-33(30)53(47,48)49)52(45,46)38-21-11-9-10-12-36(44)51-41-34(42)19-20-35(41)43/h13-18,22-24,38H,5-12,19-21H2,1-4H3
InChIKey
ZVRXEZSQXWSLKP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves