Merck
73430
Luviquat Mono LS
~30% (w/w) solids basis
Synonym(e):
(Lauryl/myristyl)trimethylammonium-methosulfat, Kokostriammonium-methosulfat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12161900
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
cationic
form
liquid
concentration
~30 % (w/w) (solids)
Legal Information
Luviquat is a trademark of BASF SE
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
>212.0 °F
flash_point_c
> 100 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)