Merck
72874
Sigma-Aldrich
Ammoniumsulfat 1.8M – MES pH 6.5; 0.1M – Kobaltchlorid 0.01M -Lösung
Synonym(e):
Kristallisationslösung 25/Kit-Nr. 70437
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Form
solution
pH-Wert
6.5±0.2 ( in neat)
Dichte
1.13 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)