Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H25ClO12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
528.89
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
230-631-9
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
[Cl-].COc1cc(cc(OC)c1O)-c2[o+]c3cc(O)cc(O)c3cc2O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O
InChI
1S/C23H24O12.ClH/c1-31-14-3-9(4-15(32-2)18(14)27)22-16(7-11-12(26)5-10(25)6-13(11)33-22)34-23-21(30)20(29)19(28)17(8-24)35-23;/h3-7,17,19-21,23-24,28-30H,8H2,1-2H3,(H2-,25,26,27);1H/t17-,19-,20+,21-,23-;/m1./s1
InChI key
YDIKCZBMBPOGFT-DIONPBRTSA-N
General description
Oenin chloride/malvidin-3-O-glucoside is an anthocyanin content, present at high level in Vitis vinifera young red wines. It helps in defining the colour of wine.
Biochem/physiol Actions
Anthocyanin. Studied for its neuroprotective properties.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oeninchlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?