Wichtige Dokumente
72755
5-Brommethyl-fluorescein
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (sum of tautomers, GC)
Synonym(e):
5-BMF
About This Item
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥95% (sum of tautomers, GC)
Fluoreszenz
λex 492 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
Eignung
suitable for fluorescence
SMILES String
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(CBr)ccc45)c1
InChI
1S/C21H13BrO5/c22-10-11-1-4-15-14(7-11)20(25)27-21(15)16-5-2-12(23)8-18(16)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21/h1-9,23-24H,10H2
InChIKey
OQHKPJAZGYJYTB-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?