Merck
72540
Nitr 5 Tetranatriumsalz
≥95% (TLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H27N3Na4O15
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
773.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6953888
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1ccc(N(CC([O-])=O)CC([O-])=O)c(OCCOc2cc(ccc2N(CC([O-])=O)CC([O-])=O)C(O)c3cc4OCOc4cc3[N+]([O-])=O)c1
Other Notes
Water-soluble photosensitive calcium chelator that releases calcium on photolysis
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S.R. Adams et al.
Journal of the American Chemical Society, 110, 3212-3212 (1988)
A M Gurney et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 84(10), 3496-3500 (1987-05-01)
Although Ca2+ is a well-established intracellular messenger, there are many questions concerning the kinetics and spatial localization of its effects. Such problems may now be approached with the photosensitive Ca2+ chelator nitr-5. The Ca2+ affinity of this molecule decreases by