Merck
71994
Natriumtartrat dibasisch Dihydrat
BioUltra, ≥99.0% (NT)
Synonym(e):
L-(+)-Weinsäure Dinatriumsalz, Dinatriumtartrat Dihydrat, Natriumtartrat Dihydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4Na2O6 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.08
EC Number:
212-773-3
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
6121732
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (NT)
optical activity
[α]20/D +26±1°, c = 10% in H2O
impurities
≤0.005% insoluble matter, passes filter test
pH
7.0-9.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.025, λ: 280 nm Amax: 0.020
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
InChI key
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
Other Notes
Increases the rate of colchicine binding to tubulin; Acid phosphatase inhibitor
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumtartrat dibasisch Dihydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Colchicine-binding properties of the hepatic tubulin/microtubule system.
R B Jennett et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 204(1), 181-190 (1980-10-01)
Gross characterization of acid phosphatase in the preen gland of pigeon Columba livia Gmelin.
M Chowdhury et al.
Indian journal of experimental biology, 16(6), 691-693 (1978-06-01)