If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 106,00 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 174,00 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 599,00 |
Über diesen Artikel
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
anionic
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (GC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 18,000
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
aggregation number
62
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
loss
≤3% loss on drying, 20 °C (HV)
CMC
7-10 mM (20-25°C)
mp
204-207 °C (lit.)
transition temp
cloud point >100 °C
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
density
0.455 g/cm3
anion traces
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤1 mg/kg
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.04, λ: 280 nm Amax: 0.02
HLB
40
suitability
suitable for electrophoresis
application(s)
advanced drug delivery
greener alternative category
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
General description
In der Proteinbiochemie spielt SDS eine entscheidende Rolle bei der Proteinextraktion und SDS-PAGE (Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamid-Gelelektrophorese). Seine Fähigkeit zur Denaturierung von Proteinen durch Aufbrechen der Sekundär- und Tertiärstruktur ermöglicht deren einheitliche Migration während der Gelelektrophorese und damit eine Trennung und Analyse von Proteinen anhand ihrer Molekülmasse. Diese Technik wurde zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel zur Identifizierung und Charakterisierung von Proteinen in biologischen Proben.
Neben seiner Rolle in der Proteinanalyse findet SDS auch bei der Nukleinsäureextraktion und verschiedenen Hybridisierungstechniken Anwendung. Seine Eigenschaften als Detergens unterstützen die Lyse von Zellen und die Freisetzung von Nukleinsäuren und erleichtern so deren anschließende Aufreinigung und Analyse. Darüber hinaus wird SDS in Hybridisierungstechniken eingesetzt, um das Annealing komplementärer Nukleinsäurestränge zu begünstigen und so den Nachweis und die Analyse spezifischer DNA- oder RNA-Sequenzen zu ermöglichen.
Application
- als ionisches Tensid in der Polystyrol(PS)-Partikelsuspension für tensidbasierte Experimente
- in phosphatgepufferter Kochsalzlösung als Komponente eines Lysepuffers zum Homogenisieren von Myometrium- und Leiomyomgewebe
- als Komponente von Lysepuffer zum Lösen von Formazanen
- als Komponente von Zellkernextraktionspuffer mit hohem Salzgehalt
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Es durchläuft bei hohen Temperaturen eine Hydrolyse, insbesondere in saurem Medium.
- Geeignet für die Forschung in den Bereichen Molekularbiologie und Biochemie
- BioUltra-Reinheitsgrad für empfindliche Anwendungen
- Frei von DNase, RNase, NICKase und Protease
- Getestet auf Spuren von Anionen und Kationen
- In Tests bestätigte niedrige Schwermetallkontamination zur Sicherstellung der Eignung für verschiedene Anwendungen
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (GC) | description BioReagent, suitable for electrophoresis, Molecular Biology, ≥98.5% (GC) | description Molecular Biology Grade | description ACS reagent, ≥99.0% |
| form powder | form powder | form solid | form solid |
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade ACS reagent |
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥98.5% (GC) | assay ≥99% | assay ≥99.0% |
| suitability suitable for electrophoresis | suitability suitable for electrophoresis | suitability - | suitability - |
| aggregation number 62 | aggregation number 62 | aggregation number - | aggregation number - |
| application(s) advanced drug delivery | application(s) advanced drug delivery | application(s) - | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumdodecylsulfat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
338.0 °F
flash_point_c
170 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf