Merck
71603
Bis-(2,2′-bipyridin)-(5-isothiocyanato-phenanthrolin)-ruthenium-bis-(hexafluorophosphat)
BioReagent, suitable for fluorescence
Synonym(e):
Ru(bpy)2(phen-5-isothiocyanat)(PF6)2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C33H23F12N7P2RuS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
940.65
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
form
powder
fluorescence
λex 445 nm; λem ~615 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Ru++].F[P-](F)(F)(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F.c1ccc(nc1)-c2ccccn2.c3ccc(nc3)-c4ccccn4.S=C=Nc5cc6cccnc6c7ncccc57
InChI
1S/C13H7N3S.2C10H8N2.2F6P.Ru/c17-8-16-11-7-9-3-1-5-14-12(9)13-10(11)4-2-6-15-13;2*1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;2*1-7(2,3,4,5)6;/h1-7H;2*1-8H;;;/q;;;2*-1;+2
InChI key
VUUXKQLUOQLWPZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reaktive Sonde mit fluoreszierendem Metall-Ligand-Komplex für die Bestimmung von Nukleotidsequenzen.
Features and Benefits
Fluka® bietet eine Serie von reaktiven Farbstoffen auf der Basis von Rutheniumkomplexen an, die in Fluoreszenzpolarisierungsassays und Visualisierungen aufgrund der Lebenszeit eingesetzt werden können. Sie wurden speziell entwickelt, um lange Lebenszeiten zu erreichen. Diese Fluorophore wurden ursprünglich in den Labors von Dr. Joseph Lakowicz synthetisiert. Die mit Laserlicht anregbaren Metallkomplexe haben Fluoreszen-Lebenszeiten nahe 500 ns. Diese Farbstoffe können verwendet werden, um Amine auf Biomolekülen unter schonenden Bedingungen zu markieren. Ihre Vorteile umfassen dabei hohe Photostabilität, gute Wasserlöslichkeit, das Fehlen von Farbstoff-zu-Farbstoff-Interaktionen und sehr lange Stokes′ Shifts. Zudem kann das Fluoreszenzsignal langlebiger Fluorophore durch verzögerte Messung leicht von der Emission anderer Fluorophore und der Autofluoreszenz von Zellen oder Biomolekülen separiert werden, was die Sensitivität erhöht.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
H Szmacinski et al.
Biophysical chemistry, 62(1-3), 109-120 (1996-11-29)
We investigated three unsymmetrical Ru-complexes, namely [Ru(bpy)2 (phen-ITC)]2+, [Ru(bpy)2(dcbpy)] and [Ru(bpy)2(mcbpy)]+ for use as probes for rotational diffusion and in immunoassays of high-molecular-weight antigens. For this purpose we synthesized reactive forms of these metal-ligand complexes and conjugated them to human