Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H7O6P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.06
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
liquid
concentration
8-12 mg/mL in H2O (qNMR)
impurities
≤0.5 mg/mL D-glyceraldehyde-3-phosphate (enzymatic)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C([C@@H](O)COP(O)(O)=O)=O
InChI
1S/C3H7O6P/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h1,3,5H,2H2,(H2,6,7,8)/t3-/m1/s1
InChI key
LXJXRIRHZLFYRP-GSVOUGTGSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Glyceraldehyde 3-phosphate is a potent non-competitive inhibitor of NADP-dependent non-phosphorylating D-glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase and a substrate for L-Glyceraldehyde 3-phosphate reductase.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (TLC) | assay ≥97.0% (TLC) | assay - | assay ≥95% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form liquid | form solution | form liquid | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| impurities ≤0.5 mg/mL D-glyceraldehyde-3-phosphate (enzymatic) | impurities - | impurities - | impurities - |
| concentration 8-12 mg/mL in H2O (qNMR) | concentration 8-13 mg/mL in H2O | concentration 45-55 mg/mL in H2O | concentration - |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?