Fortfahren mit
39705
D-Glyceraldehyd-3-phosphat -Lösung
8-13 mg/mL in H2O
Synonym(e):
(2R)-2-Hydroxy-3-phosphonooxypropanal, D-GAP, Triosephosphat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 290,00
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.140,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H7O6P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.06
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1725007
€ 290,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97.0% (TLC)
Quality Segment
form
solution
concentration
8-13 mg/mL in H2O
color
colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H](COP(O)(O)=O)C=O
InChI
1S/C3H7O6P/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h1,3,5H,2H2,(H2,6,7,8)/t3-/m0/s1
InChI key
LXJXRIRHZLFYRP-VKHMYHEASA-N
Application
  • Entwicklung enzymatischer Assays mit d-Glyceraldehyd-3-Phosphat: Nachweislich ein entscheidendes Reagenz bei enzymatischen Tests, die den Glykolyseweg einbeziehen, insbesondere bei der Bewertung der Glyceraldehyd-3-Phosphat-Dehydrogenase-Aktivitäten, die eine entscheidende Rolle beim Verständnis der zellulären Energieproduktion und von Stoffwechselstörungen spielen (Li et al., 2022).
Biochem/physiol Actions
Eine wichtige Substanz, die am Energiestoffwechsel beteiligt ist. Es ist ein wichtiger Knotenpunkt, der andere metabolische Prozesse oder Wege verknüpft. Der Triosephosphatmetabolismus kann mit vielen Stoffwechselwegen assoziiert werden, einschließlich Glycolyse, Pentosephosphatweg, Gluconeogenese und Fettstoffwechsel, und kann außerdem an der Erhaltung der Hämostase beteiligt sein. Die Stoffwechselanomalie von Triosephosphat kann mit vielen pathophysiologischen Prozessen in Verbindung gebracht werden, z. B. Triosephosphatisomerasemangel, Hyperglykämie und diabetische Nephropathie; Review und darin zitierte Arbeiten.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
69312G777249800
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solution
form
liquid
form
liquid
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
color
colorless
color
-
color
colorless
color
-
concentration
8-13 mg/mL in H2O
concentration
8-12 mg/mL in H2O (qNMR)
concentration
~1 M in H2O (approx. 260 mg per ml)
concentration
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)