Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10O6 · NH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.16
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
3742962
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
synthetic
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 18.5±2.0°, c = 1 in H2O
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.N
InChI
1S/C5H10O6.H3N/c6-1-2(7)3(8)4(9)5(10)11;/h2-4,6-9H,1H2,(H,10,11);1H3/t2-,3+,4-;/m1./s1
InChI key
VUOKJALMVMFERM-HAYYNCRMSA-N
Biochem/physiol Actions
Metabolite for the xylose utilization pathway.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?