Merck
68656
Disialyllacto-N-tetraose
≥95.0% (TLC)
Synonym(e):
α-Neu5Ac-(2→3)-β-Gal-(1→3)-[α-Neu5Ac-(2→6)]-β-GlcNAc-(1→3)-β-Gal-(1→4)-Glc
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C48H79N3O37
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1290.14
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Disialyllacto-N-tetraose, ≥95.0% (TLC)
InChI
1S/C48H79N3O37/c1-12(57)49-23-15(60)4-47(45(74)75,86-37(23)26(64)17(62)6-52)78-11-22-30(68)36(25(51-14(3)59)42(82-22)85-39-28(66)19(8-54)80-43(33(39)71)83-35-21(10-56)79-41(73)32(70)31(35)69)84-44-34(72)40(29(67)20(9-55)81-44)88-48(46(76)77)5-16(61)24(50-13(2)58)38(87-48)27(65)18(63)7-53/h15-44,52-56,60-73H,4-11H2,1-3H3,(H,49,57)(H,50,58)(H,51,59)(H,74,75)(H,76,77)/t15-,16-,17+,18+,19+,20+,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27+,28-,29-,30+,31+,32+,33+,34+,35-,36+,37+,38+,39-,40-,41?,42-,43-,44-,47+,48-/m0/s1
InChI key
FCIROHDMPFOSFG-SRQCWDAHSA-N
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)C[C@@](OC[C@H]2O[C@@H](O[C@H]3[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@@H]4[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]4CO)[C@@H]3O)[C@H](NC(C)=O)[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@]6(C[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O6)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O)[C@H]5O)[C@@H]2O)(O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O
assay
≥95.0% (TLC)
storage temp.
−20°C
Application
Disialyllacto-N-tetraose, is a milk oligosaccharide, used to prevents necrotising enterocolitis in neonates. Disialyllacto-N-tetraose is used as a reference molecule in procedures that measure slialylated oligosaccharides from milk.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J C Paulson et al.
European journal of biochemistry, 140(3), 523-530 (1984-05-02)
Rat liver Golgi apparatus are shown to have a CMP-N-acetylneuraminate: N-acetylglucosaminide (alpha 2----6)-sialyltransferase which catalyzes the conversion of the human milk oligosaccharide LS-tetrasaccharide-a (NeuAc alpha 2----3Gal beta 1---- 3GlcNAc beta 1----3Gal beta 1----4Glc) to disialyllacto -N- tetraose containing the terminal
M Elwakiel et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 66(27), 7036-7043 (2018-06-19)
To study the variability in human milk oligosaccharide (HMO) composition of Chinese human milk over a 20-wk lactation period, HMO profiles of 30 mothers were analyzed using CE-LIF. This study showed that total HMO concentrations in Chinese human milk decreased