Merck
67610
1-Methyl-3-indolyl-β-D-galactopyranosid
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
Green-β-D-gal, N-Methylindolyl-β-D-galactopyranosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H19NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
309.31
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI
1S/C15H19NO6/c1-16-6-10(8-4-2-3-5-9(8)16)21-15-14(20)13(19)12(18)11(7-17)22-15/h2-6,11-15,17-20H,7H2,1H3/t11-,12+,13+,14-,15-/m1/s1
SMILES string
Cn1cc(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)c3ccccc13
InChI key
FDECOIVNOJUVCV-GZBLMMOJSA-N
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]20/D −41.5±2°, c = 1% in DMF/H2O 1:1
storage temp.
2-8°C
Application
Chromogenes Substrat für β-Galactosidase, wobei es ein grünes unlösliches Produkt herstellt
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sabine Wislet-Gendebien et al.
PloS one, 7(10), e46425-e46425 (2012-10-17)
Bone marrow stromal cells are adult multipotent cells that represent an attractive tool in cellular therapy strategies. Several studies have reported that in vitro passaging of mesenchymal stem cells alters the functional and biological properties of those cells, leading to