Fortfahren mit
62301
Lipase aus Aspergillus niger
powder (fine), ~200 U/g
Synonym(e):
Lipase AP6
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 29,10
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 47,60
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 169,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-619-9
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
~200 U/g
Biological source:
Aspergillus niger
€ 29,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Aspergillus niger
Quality Segment
form
powder (fine)
specific activity
~200 U/g
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChI key
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Application
Lipases are used industrially for the resolution of chiral compounds and the transesterification production of biodiesel.
Biochem/physiol Actions
Lipases catalyze the hydrolysis of triacylglycerols into glycerol and free fatty acids.
Lipases catalyze the hydrolysis of triacylglycerols into glycerol and free fatty acids.[1]
Other Notes
1 U entspricht der Enzymmenge, die 1 μmol Essigsäure pro Minute bei pH 7.4 und 40 °C freisetzt (Triacetin, Fluka®-Nr. 90240 als Substrat; 50 U wie oben beschrieben entsprechen ~1 U, wenn Triolein, Fluka-Nr. 62314 als Substrat, bei pH 8.0 und 40 °C verwendet wird
Selective acylation and deacylation of furanose and pyranose derivatives; Enantioselective hydrolysis of 2-methyl 3-acetoxy esters; Resolution of the diols of bicycloheptane and bicyclooctane by enzymic hydrolysis; Glyceride synthesis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
62285L077762305
specific activity
~200 U/g
specific activity
~50 U/mg
specific activity
≥100,000 U/g
specific activity
~10 U/mg
biological source
Aspergillus niger
biological source
-
biological source
Aspergillus sp. (Aspergillus oryzae)
biological source
-
form
powder (fine)
form
powder
form
solution
form
powder (fine)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)