Fortfahren mit
61305
Penicillinase aus Bacillus cereus
lyophilized, powder, white, ~13 U/mg
Synonym(e):
β-Lactamase I aus Bacillus cereus, β-Lactamase II, Cephalosporinase, Penicillin-amido-β-lactam-Hydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 394,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
~13 U/mg
Biological source:
Bacillus sp. (Bacillus cereus)
€ 394,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Bacillus sp. (Bacillus cereus)
Quality Segment
form
powder
quality
lyophilized
specific activity
~13 U/mg
mol wt
Mr ~30000
technique(s)
activity assay: suitable
color
white
suitability
suitable for component for culture media
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
β-lactamase II ≤2%
storage temp.
−20°C
General description
Penicillinase from Bacillus cereus is both an extracellular and cell-bound enzyme. It has a single polypeptide chain and has a molecular weight of 31 kDa. It lacks cysteine in the protein sequence.
Application
Wird bei der Herstellung von Penicillin verwendet.
Penicillinase from Bacillus cereus may be used in the preparation of biosensor for amperometric detection of hydrolysis of penicillin.
Biochem/physiol Actions
Penicillinase katalysiert speziell die Hydrolyse des β-Lactam-Rings von Penicillin.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Eine Einheit hydrolisiert 1,0 μmol des angegebenen Substrats pro Minute bei pH-Wert 7,0 und 25 °C. Als Benzylpenicillin-Einheiten vertrieben. Diese internationale Einheit (mit Benzylpenicillin als Substrat) entspricht ungefähr 600 Levy- bzw. 75 Pollock-Einheiten.
Used to destroy β-lactam antibiotics in body fluids or culture media. For the determination of penicillin; In the coupled enzyme assay for isopenicillin N synthetase; ELISA of estradiol; Penicillinase optodes.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P038991274P4524
description
lyophilized, powder, white, ~13 U/mg
description
lyophilized powder, ≥1500.00 units/mg protein (using benzylpenicillin)
description
suitable for (Antibiotic inactivation), vial of 100 mL
description
Type IV, lyophilized powder, 0.2-0.6 units/mg protein (using benzylpenicillin)
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
specific activity
~13 U/mg
specific activity
≥1500.00 units/mg protein (using benzylpenicillin)
specific activity
-
specific activity
0.2-0.6 units/mg protein (using benzylpenicillin)
biological source
Bacillus sp. (Bacillus cereus)
biological source
Bacillus sp. (Bacillus cereus)
biological source
-
biological source
bacterial (Enterobacter cloacae)
form
powder
form
lyophilized powder
form
liquid
form
lyophilized powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
microbiology
application(s)
pharmaceutical
suitability
suitable for component for culture media
suitability
-
suitability
suitable for (Antibiotic inactivation)
suitability
suitable for enzyme test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Penicillinase aus Bacillus cereus
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)