Fortfahren mit
60610
Kanadabalsam
suitable for microscopy
Synonym(e):
Balsam Canada
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 91,60
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 263,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
232-362-2
NACRES:
NA.47
MDL number:
€ 91,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
yellow to very dark yellow
refractive index
n20/D 1.47-1.54, n20/D 1.522 (lit.)
density
0.99 g/mL at 25 °C
suitability
suitable for microscopy
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Canada balsam is used as a stable apolar hydrophobic mounting medium for light microscopy slide preparation, especially when long term storage is desired.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C17951.0169160730
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
suitability
suitable for microscopy
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
color
yellow to very dark yellow
color
yellow to very dark yellow
color
almost clear to yellow
color
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kanadabalsam
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
102.2 °F
flash_point_c
39 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)