Fortfahren mit
1.01691
Kanadabalsam
for microscopy
Synonym(e):
Kanadabalsam
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352401
EC Index Number:
232-362-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
Quality Segment
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
almost clear to yellow
refractive index
n20/D 1.515-1.530
transition temp
flash point 39 °C
density
0.98 g/cm3 at 20 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-30°C
General description
Kanadabalsam für die Mikroskopie ist ein häufig verwendetes Eindeckmittel, um Dauerpräparate für die Mikroskopie vorzubereiten. Er wird aus dem Harz der Balsam-Tanne gewonnen und kann in Kombination mit Xylol-haltigen Proben eingesetzt werden. Kanadabalsam ist ein IVD-Produkt und CE-registriert. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Die Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Brechungsindex (20 °C) 1,515–1,530
Dichte (20 °C/4 °C) 0,980 g/cm³
Viskosität (20 °C) 3000 mPa*s
Analysis Note
Aussehen: nahezu klar, gelb, harzartig
Brechungsindex (n 20/D): 1,515–1,530
Trübung: ≤ 2 NTU
Säurezahl: 75–90
Trocknungsverlust (120 °C): ≤ 35 %
Eignung für Mikroskopie: entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C1795606101.08562
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
color
almost clear to yellow
color
yellow to very dark yellow
color
yellow to very dark yellow
color
yellow
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
400
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
15-25°C
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
-
IVD
for in vitro diagnostic use
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kanadabalsam
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
102.2 °F
flash_point_c
39 °C