Merck
57490
Inosin-5′-diphosphat Trinatriumsalz
≥80% (HPLC)
Synonym(e):
5′-IDP-Na3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H11N4Na3O11P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
494.13
EC Number:
275-821-2
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
8818109
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥80% (HPLC)
form
crystalline
impurities
≤15% IMP, ≤5% ITP
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H14N4O11P2.3Na/c15-6-4(1-23-27(21,22)25-26(18,19)20)24-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17;;;/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,21,22)(H,11,12,17)(H2,18,19,20);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
CPIQGMJSIPVOOS-MSQVLRTGSA-K
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lizhen Qiao et al.
Journal of chromatography. A, 1360, 240-247 (2014-08-19)
Glucaminium-based ionic liquids are a new class of recently developed ionic liquids and prepared by functionalizing the amine group of N-methyl-d-glucamine, which renders them good hydrophilicity due to the presence of the glucose structure and charged quaternary ammonium group. In