Wichtige Dokumente
56946
Methyl-3,5-diformyl-1-indolizincarboxylat
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
1-Methoxycarbonyl-3,5-indolizindicarbaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥90% (HPLC)
Form
solid
SMILES String
[H]C(=O)c1cccc2c(cc(C([H])=O)n12)C(=O)OC
InChI
1S/C12H9NO4/c1-17-12(16)10-5-9(7-15)13-8(6-14)3-2-4-11(10)13/h2-7H,1H3
InChIKey
ROYXGFIJSNOFGY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)