Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltendescription
for research or for further manufacturing use, with 4.1 mM L-glutamine, without calcium chloride, without sodium bicarbonate
form
dry powder
storage temp.
2-8°C
Application
Grace′s medium was originally formulated to support the growth of cells derived from the Australian emperor gum moth, Antherea eucalypti. The medium is a modification of Wyatt′s medium to more closely resemble Antherea hemolymph. The cell lines established by Grace using this medium were the first continuous lines developed. The basal medium, when properly supplemented, has been used to culture cells derived from a variety of insects including several species of lepidopterans as well as some dipterans. The medium is primarily used as a basal medium for the growth and maintenance of cell lines derived from lepidopterans.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?