Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltendescription
size: 5μm
composition
iron oxide, ≥20%
concentration
0.1% (solid)
particle size
5 μm std dev ≤0.2 μm, coeff var 3.0%
density
1.3-2.3 g/cm3 (particle specific gravity)
fluorescence
λex 525 nm; λem 554 nm
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
Binding capacity for FITC-Biotin: >500 pmol/mg
Other Notes
Particle composition
Polystyrene
Iron oxide
Streptavidin modified
FluoOrange fluorescent dye
Polystyrene
Iron oxide
Streptavidin modified
FluoOrange fluorescent dye
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
410.0 °F
flash_point_c
210 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 759945-1G | 04061832917085 |