Merck
55461
O-(Decylphosphoryl)-cholin -Lösung
Synonym(e):
Phosphocholin-decylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)9OP(O-)(O)OCH2CH2N+(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.41
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI
1S/C15H34NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-14-19-21(17,18)20-15-13-16(2,3)4/h5-15H2,1-4H3
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OCCCCCCCCCC)=O
InChI key
VVVDGSCGBGBGFN-UHFFFAOYSA-N
description
zwitterionic
mol wt
323.41 g/mol
concentration
100 mM in H2O
technique(s)
protein quantification: suitable
application(s)
detection
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bindings of monodispersed n-alkylphosphorylcholines to cobra venom phospholipases A2.
K Teshima et al.
Journal of biochemistry, 89(4), 1163-1174 (1981-04-01)
Bindings of Ca2+ ion and monodispersed n-alkylphosphorylcholines to phospholipase A2-II of A. halys blomhoffii.
K Ikeda et al.
Journal of biochemistry, 89(4), 1175-1184 (1981-04-01)
Reto Horst et al.
The journal of physical chemistry. B, 116(23), 6775-6780 (2012-02-18)
Aqueous solutions of the detergent Fos-10 (n-decylphosphocholine) without and with addition of the integral membrane protein (IMP) OmpX (outer membrane protein X) have been characterized using pulsed field gradient-stimulated echo (PFG-STE) NMR experiments for measurements of translational diffusion coefficients. Effective
Buenafe T Arachea et al.
Protein expression and purification, 86(1), 12-20 (2012-09-12)
Generating stable conditions for membrane proteins after extraction from their lipid bilayer environment is essential for subsequent characterization. Detergents are the most widely used means to obtain this stable environment; however, different types of membrane proteins have been found to