Fortfahren mit
53796
(Z-)-4-Brom-5-(brommethylen)-2(5H)-furanon
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
Furanon C-30
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 161,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H2Br2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.88
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
120928
Assay:
≥97.0% (GC), 97.0-103.0% (T)
Form:
solid
€ 161,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC), 97.0-103.0% (T)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
Br\C=C1/OC(=O)C=C1Br
InChI
1S/C5H2Br2O2/c6-2-4-3(7)1-5(8)9-4/h1-2H/b4-2-
InChI key
DPGLBHQUHFJRJS-RQOWECAXSA-N
Biochem/physiol Actions
The synthetic furanones C30 interfered with the actions of acyl-HSL molecules and inhibited gene expression regulated by quorum-sensing systems in P. aeruginosa[1].
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5520140703BX1670
assay
≥97.0% (GC), 97.0-103.0% (T)
assay
≥97.0% (T)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
form
solid
form
solid
form
-
form
liquid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)