Merck
55201
DL-α-Hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolacton
purum, ≥97.0% (T)
Synonym(e):
β,β-Dimethyl-α-hydroxy-γ-butyrolacton, DL-Pantolacton, Dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2(3H)-furanon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-210-7
Beilstein/REAXYS Number:
80958
MDL number:
Assay:
≥97.0% (T)
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
Quality Segment
assay
≥97.0% (T)
form
solid
mp
74-78 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless to almost colorless
functional group
ester, hydroxyl
SMILES string
CC1(C)COC(=O)C1O
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3
InChI key
SERHXTVXHNVDKA-UHFFFAOYSA-N
Application
DL-α-Hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone (DL-pantolactone) may be used in the preparation of 3,5-dinitrobenzoyl-DL-pantolactone.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
251.6 °F - open cup
flash_point_c
122 °C - open cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)