Wichtige Dokumente
53366
Anti-Maus IgG−Abberior® STAR 488 in Ziege hergestellte Antikörper
for STED application
Synonym(e):
Abberior® STAR 488-Anti--Maus IgG in Ziege hergestellte Antikörper
About This Item
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse
Verfügbarkeit
available only in USA and Canada
Konzentration
~1 mg/mL
Fluoreszenz
λex 503 nm; λem 524 nm in PBS, pH 7.4
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Photophysical properties (carboxylic acid):
Absorption Maximum, λex [nm]: 503 (PBS pH 7.4), 504 (H2O), 507 (MeOH + 0.1% TFA)
Extinction Coefficient, εmax [M-1cm-1]: 65 000 (PBS pH 7.4), 80 000 (H2O), 85 000 (MeOH + 0.1% TFA)
Correction Factor, CF260 = ε260/εmax: 0,28 (PBS pH 7.4)
Correction Factor, CF280 = ε280/εmax: 0,14 (PBS pH 7.4)
Fluorescence Maximum, λem [nm]: 524 (PBS pH 7.4), 525 (H2O), 531 (MeOH + 0.1% TFA)
Recommended STED Wavelength, λ [nm]: 590 - 610
Fluorescence Quantum Yield, λ: 0,89 (PBS pH 7.4)
Fluorescence Lifetime, τ [ns]: 3,9 (PBS pH 7.4)
Eignung
Hinweis zur Analyse
unconjugated dye ≤5% of total fluorescence
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable