Merck
52054
Hexanphosphonsäure-octyl-(4-nitrophenyl)-ester
≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
Octyl-4-nitrophenylhexylphosphonat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H34NO5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
399.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=P(OCCCCCCCC)(CCCCCC)OC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C20H34NO5P/c1-3-5-7-9-10-11-17-25-27(24,18-12-8-6-4-2)26-20-15-13-19(14-16-20)21(22)23/h13-16H,3-12,17-18H2,1-2H3
InChI key
ASHRBQSEDCWUGD-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
G Zandonella et al.
European journal of biochemistry, 262(1), 63-69 (1999-05-07)
Fluorescent triacylglycerol analogs were synthesized as covalent inhibitors of lipase activity. The respective 1(3), 2-O-dialkylglycero-3(1)-alkyl-phosphonic acid p-nitrophenyl esters contain a fluorescent pyrenealkyl chain and a long-chain alkyl residue bound to the sn-2 and sn-1(3) positions of glycerol, respectively. The phosphonic
Racemase activity of B. cepacia lipase leads to dual-function asymmetric dynamic kinetic resolution of α-aminonitriles.
Pornrapee Vongvilai et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(29), 6592-6595 (2011-06-03)
Nobuhiko Tokuriki et al.
Nature communications, 3, 1257-1257 (2012-12-06)
Optimization processes, such as evolution, are constrained by diminishing returns-the closer the optimum, the smaller the benefit per mutation, and by tradeoffs-improvement of one property at the cost of others. However, the magnitude and molecular basis of these parameters, and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
52054-10MG04061833228104
52054-50MG04061833457290