Wichtige Dokumente
52043
Hexaethylenglykol-monodecylether
BioXtra, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
C10E6, Decylhexaglykol
About This Item
Beschreibung
non-ionic
Produktlinie
BioXtra
Assay
≥99.0% (GC)
Mol-Gew.
422.60 g/mol
Brechungsindex
n20/D 1.455
Dichte
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
CCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C22H46O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-24-13-15-26-17-19-28-21-22-29-20-18-27-16-14-25-12-10-23/h23H,2-22H2,1H3
InChIKey
GLGQRQQFWLTGES-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable