Merck
52033
UV-VIS-detektierbarer IEF-Marker -Lösung
pI 9.6, 1 mg/mL in 10 mM NaOH, 0.45 μm filtered
Synonym(e):
IEF Marker UV-vis
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
41105336
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
sterility
0.45 μm filtered
concentration
1 mg/mL in 10 mM NaOH
storage temp.
2-8°C
Application
Geeignet als IEF-Marker für die HPCE und für IEF-Gele.
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)